G005265
US EPA Method 8260: GC Analysis of Volatiles on SPB®-624 after Purge & Trap using "K" Trap, Fast GC Analysis
suitable for GC
About This Item
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
Paramètres du test
sample/matrix: each analyte at 50 ppb in 5 mL water
purge trap: VOCARB 3000 K (24940-U)
purge: 40 mL/min at 25 °C for 11 min
dry purge: 2 min
desorption preheat: 205 °C
desorption temp.: 210 ºC for 1 min
desorption flow: 150 mL/min
bake: 260 °C for 10 min
transfer line/valve temp.: 110 °C
column: SPB-624, 20 m x 0.18 mm I.D., 1.0 μm (28662-U)
oven: 40 °C (1 min), 11 °C/min to 125 °C, 35 °C/min to 230 °C (2 min)
inj. temp.: 150 °C
MSD interface: 220 °C
scan range: m/z = 35-400
carrier gas: helium, 1.5 mL/min
injection: 100:1 split
liner: 0.75 mm I.D. SPME
Application(s)
environmental
Remarque sur l'analyse
Informations légales
Analyte
Colonne analytique
Produit(s) apparenté(s)
Préparation d'échantillons
À utiliser avec
Étalon