28463-U
Colonne capillaire pour la GC VOCOL®
L × I.D. 20 m × 0.18 mm, df 1.00 μm
502,00 €
About This Item
502,00 €
Produits recommandés
Matériaux
fused silica
Agence
EPA TO-17,502.2,624,8015,8260,OLM04.2 VOA,524.2
NIOSH 1003
suitable for EPA 601
Paramètres
≤25-250 °C temperature (isothermal or programmed)
Valeur bêta
45
df
1.00 μm
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable (fast GC)
L × D.I.
20 m × 0.18 mm
Application(s)
environmental
food and beverages
forensics and toxicology
industrial hygiene
Type de colonne
capillary intermediate polar
Catégories apparentées
Description générale
Code USP : Aucun
Phase :
- greffée
- Déposée
- ≤0,32 mm D.I., <2 μm : De sub-ambiante à 250 °C (isotherme ou programmée)
- ≤0,32 mm D.I., ≥2 μm : De sub-ambiante à 230 °C (isotherme ou programmée)
- ≥0,53 mm D.I., <2 μm : De sub-ambiante à 250 °C (isotherme ou programmée)
- ≥0,53 mm D.I., ≥2 μm : De sub-ambiante à 230 °C (isotherme ou programmée)
Contenu apparenté
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.
Chromatograms
suitable for GCsuitable for GCActive Filters