Principaux documents
48083
Supelco
1-Bromo-4-fluorobenzene solution
certified reference material, 2000 μg/mL in methanol
Synonyme(s) :
1-Bromo-4-fluorobenzene solution
1 ML
31,20 €
31,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 ML
31,20 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H4BrF
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
175.00
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12000000
31,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
TraceCERT®
Agence
EPA 624,8010,8020,501.3,524.1,524.2
Gamme de produits
TraceCERT®
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Caractéristiques
standard type surrogate
Conditionnement
ampule of 1 mL
Concentration
2000 μg/mL in methanol
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
environmental
Format
single component solution
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Fc1ccc(cc1)Br
InChI
1S/C6H4BrF/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4H
Clé InChI
AITNMTXHTIIIBB-UHFFFAOYSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
4-Bromofluorobenzene solution has been used as an internal standard in the determination of the carcinogen, 1,4-dioxane in household detergents and cleaners using gas chromatography coupled with mass spectrometry method (GC-MS).[1] It has also been used as an internal standard in the estimation of pollutants in environmental samples using pervaporation technique and gas chromatography coupled with mass spectrometry (GC-MS).[2]
Autres remarques
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Informations légales
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
51.8 °F - closed cup - Solvent
Point d'éclair (°C)
11 °C - closed cup - Solvent
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Effect of non-covalent interactions between organic compounds and humic substances on analytical pervaporation
Mishima.S and Nakagawa.T
Journal of Membrane Science , 228(1), 1-4 (2004)
Determination of 1, 4-dioxane in household detergents and cleaners
Tanabe A, et al.
Journal of AOAC (Association of Official Analytical Chemists) International, 91(2), 439-444 (2008)