22780
Verrerie sans fritté pour échantillonneur de purge
size 5 mL, Tekmar® 14-2336-024
About This Item
Produits recommandés
Agence
suitable for EPA 601
Niveau de qualité
Caractéristiques
fritted: no
Fabricant/nom de marque
Tekmar® 14-2336-024
Taille
5 mL
Application(s)
industrial hygiene
Compatibilité
for use with Tekmar® 2000/3000
Application
Informations légales
Contenu apparenté
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.