Principaux documents
500607
Supelco
8260 Volatiles Calibration Mix
certified reference material, 2000 μg/mL each component in methanol
1 ML
122,00 €
122,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 ML
122,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352200
122,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
TraceCERT®
Niveau de qualité
Agence
EPA 8260
Gamme de produits
TraceCERT®
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Caractéristiques
standard type calibration
Conditionnement
ampule of 1 mL
Concentration
2000 μg/mL each component in methanol
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
environmental
Format
multi-component solution
Température de stockage
2-8°C
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Autres remarques
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Informations légales
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analyte
Description
    Benzene
    Bromobenzene
    Bromochloromethane
    Bromodichloromethane
    Bromoform
    Butylbenzene
    sec-Butylbenzene
    tert-Butylbenzene
    Carbon tetrachloride
    Chlorobenzene
    Chloroform
    2-Chlorotoluene
    4-Chlorotoluene
    Dibromochloromethane
    1,2-Dibromo-3-chloropropane
    1,2-Dibromoethane
    Dibromomethane
    1,2-Dichlorobenzene
    1,3-Dichlorobenzene
    1,4-Dichlorobenzene
    1,1-Dichloroethane
    1,2-Dichloroethane
    1,1-Dichloroethylene
    cis-1,2-Dichloroethylene
    trans-1,2-Dichloroethylene
    Dichloromethane
    1,2-Dichloropropane
    1,3-Dichloropropane
    2,2-Dichloropropane
    1,1-Dichloro-1-propene
    Ethylbenzene
    Hexachloro-1,3-butadiene
    Isopropyl toluene
    Naphthalene
    Propylbenzene
    Styrene
    1,1,1,2-Tetrachloroethane
    1,1,2,2-Tetrachloroethane
    Tetrachloroethylene
    Toluene
    1,2,3-Trichlorobenzene
    1,2,4-Trichlorobenzene
    1,1,1-Trichloroethane
    1,1,2-Trichloroethane
    Trichloroethylene
    1,2,3-Trichloropropane
    1,2,4-Trimethylbenzene
    Mesitylene
    o-Xylene
    m-Xylene
    p-Xylene
    Cumene
    Afficher tout (52)
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1A - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Ozone 1 - STOT RE 2 - STOT SE 1
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
49.5 °F - closed cup - Solvent
Point d'éclair (°C)
9.7 °C - closed cup - Solvent
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
Microbial enhanced heavy crude oil recovery through biodegradation using bacterial isolates from an Omani oil field
Al-Sayegh A, et al.
Microbial cell factories, 141, 141-141 (2015)