Principaux documents
23205-U
Supelco
Portoirs de stockage gain de place
for use with 15-16 mm diameter vial (48 vials per rack), well opening 15.5 mm, pkg of 5 ea
Synonyme(s) :
PORTOIR POUR FLACONS, FLACONS 15 et 16 MM, CARTONS DE 5
5 EA
160,00 €
160,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 EA
160,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Nomenclature NACRES :
NB.11
160,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Matériaux
red polypropylene rack
Description
vial size: 4 mL
Caractéristiques
positions 48 vials per rack
Conditionnement
pkg of 5 ea
Portoir, L × l × H
268 mm × 95 mm × 30 mm
Ouverture des puits
15.5 mm
Compatibilité
for use with 15-16 mm diameter vial (48 vials per rack)
Description générale
Système pratique et économique pour le stockage d′échantillons dans vos flacons à vis ou à sertir. Vous pouvez empiler les portoirs, qu′ils soient pleins ou vides. Autoclavables à 120 °C. Livrés par lots de 5.
Informations légales
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable