Principaux documents
27116-U
Supelco
Fioles, bouchon à vis, verre ambré (fiole seule)
volume 4 mL, amber glass vial (with marking spot), thread for 13-425, pkg of 100 ea
100 EA
47,70 €
47,70 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 EA
47,70 €
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Nomenclature NACRES :
NB.11
47,70 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Matériaux
amber glass vial (with marking spot)
Description
marking spot
Caractéristiques
closure type screw top vial
Conditionnement
pkg of 100 ea
D.E. × H × D.I.
15 mm × 45 mm × 8 mm
Volume
4 mL
Raccords
thread for 13-425
Description générale
Amber glass vials (volume 4 mL, with marking spot) are useful in preventing the sensitive analyte under investigation from exposure to UV light. Screw top vials are used on many autosamplers with a standard opening of 8 mm. The threads on the standard vials are 13-425.
Adéquation
Autosampler compatibility:
Agilent 7673A, Series I, II
Shimadzu LC Autosamplers
Waters 48, 717, 717 Plus
Informations légales
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable