Principaux documents
816105
Endfitting w/ Fixed 10 μm Pyrex® Frit for 20 mm ID Glass TSKgel® Columns
Pyrex frit, pkg of 1 ea
Synonyme(s) :
TSKgel® Hardware and Accessories
1 EA
305,00 €
305,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
305,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
305,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
Pyrex frit
fitting (fluorocarbon)
Gamme de produits
TSKgel®
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Tosoh 16105
Technique(s)
LPLC: suitable
Dimension de pores
10 μm
Compatibilité
Tosoh 20 mm ID TSKgel Glass Columns
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation