Principaux documents
818254
Endfitting w/ Fixed 1 μm Frit for TSKgel® SuperH Columns
stainless steel frit, pkg of 1 ea
Synonyme(s) :
TSKgel® Hardware and Accessories
1 EA
93,60 €
93,60 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
93,60 €
About This Item
Code UNSPSC :
41115711
93,60 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
fitting (fluorocarbon)
stainless steel frit
Gamme de produits
TSKgel®
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Tosoh 18254
Technique(s)
HPLC: suitable
Dimension de pores
1 μm
Compatibilité
Tosoh TSKgel Super H columns
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation