675067
12-Mercaptododecanoic acid
96%
Synonyme(s) :
MDA
175,00 €
About This Item
175,00 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
96%
Forme
solid
Pf
45-50 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
OC(=O)CCCCCCCCCCCS
InChI
1S/C12H24O2S/c13-12(14)10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11-15/h15H,1-11H2,(H,13,14)
Clé InChI
SDAWVOFJSUUKMR-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F
Point d'éclair (°C)
> 110 °C
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Recent research highlights tunable properties of inorganic nanoparticles, driving interest in optoelectronics.