Principaux documents
795739
Sigma-Aldrich
11-Phosphonoundecyl acrylate
Synonyme(s) :
(11-(Acryloyloxy)undecyl)phosphonic acid
250 MG
151,00 €
151,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 MG
151,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C14H27O5P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
306.33
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
151,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
powder
Niveau de qualité
Chaîne SMILES 
O=C(C=C)OCCCCCCCCCCCP(O)(O)=O
InChI
1S/C14H27O5P/c1-2-14(15)19-12-10-8-6-4-3-5-7-9-11-13-20(16,17)18/h2H,1,3-13H2,(H2,16,17,18)
Clé InChI
RLAKYYIYWIWCED-UHFFFAOYSA-N
Description générale
11-Phosphonoundecyl acrylate is a bifuncational ligand that forms a self-assembled monolayer (SAM) on a variety of substrates. It binds with the surface metal atoms by attaching the phosphonic acid head groups. [1]
Application
Tuning of surface energy, wetting, and work function of metal oxides. Allows further chemistry on surface.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Carl J Thrasher et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 31(40), e1903864-e1903864 (2019-08-14)
Room-temperature liquid metals, such as nontoxic gallium alloys, show enormous promise to revolutionize stretchable electronics for next-generation soft robotic, e-skin, and wearable technologies. Core-shell particles of liquid metal with surface-bound acrylate ligands are synthesized and polymerized together to create cross-linked
Mechanoresponsive Polymerized Liquid Metal Networks
Thrasher C, et al.
Advanced Materials, 1903864-1903864 (2019)