Principaux documents
59142
Supelco
SUPELCOSIL LC-ABZ (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, HPLC Column
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
eCl@ss :
32110501
L × D.I.:
25 cm × 4.6 mm
Superficie:
170 m2/g
Taille des particules:
5 μm
Groupe de la matrice active:
amide, alkyl phase
Dimension de pores:
120 Å
Matrice:
silica gel, spherical particle platform
Nom du produit
Colonne HPLC SUPELCOSIL LC-ABZ, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
Agence
suitable for USP L60
Niveau de qualité
Caractéristiques
endcapped
Fabricant/nom de marque
SUPELCOSIL
Ampleur du marquage
12.0% carbon loading
Paramètres
≤70 °C temp. limit
400 bar pressure (5801 psi)
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
25 cm × 4.6 mm
Superficie
170 m2/g
Couverture de surface
surface coverage 3.4 μmol/m2
Matrice
silica gel, spherical particle platform
Groupe de la matrice active
amide, alkyl phase
Taille des particules
5 μm
Dimension de pores
120 Å
Plage de pH
2-7.5
Application(s)
food and beverages
Technique de séparation
reversed phase
Description générale
La phase SUPELCOSIL LC-ABZ présente une technologie de désactivation unique qui fournit d′excellentes performances en phase inverse pour les composés basiques, ainsi que pour les composés acides, neutres polaires, et non polaires. Pour obtenir une belle forme de pic avec la phase LC-ABZ, il n′est généralement pas nécessaire de recourir aux techniques d′élimination des silanols telles que l′utilisation d′amines de compétition, l′utilisation d′une force ionique élevée ou l′ajustement du pH des phases mobiles à une valeur extrême.
Caractéristiques et avantages
• Pour acides, bases, zwitterions.
• Rétention polaire augmentée par rapport aux phases inverses standards.
• Sélectivité unique
• Désactivation des silanols.
• Forme du pic, efficacité et rétention sont comparables aux phases C8 des substances non polaires.
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
SUPELCOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Colonne de garde
Produit(s) apparenté(s)
J G Ufkes et al.
Pharmacy world & science : PWS, 20(2), 83-87 (1998-05-19)
To study the pharmacokinetics of dextromoramide in long-term opiate addicts on methadone maintenance therapy (MMT) a reverse-phase HPLC technique was developed to monitor dextromoramide and methadone concentrations in plasma simultaneously. After liquid-liquid extraction from plasma, dextromoramide and methadone were determined
Neil C Dias et al.
The Analyst, 128(5), 427-433 (2003-06-07)
The solvation parameter model is used to identify suitable chromatographic models for estimating the octanol-water partition coefficient for neutral compounds of varied structure by reversed-phase liquid chromatography. The stationary phase Supelcosil LC-ABZ with methanol-water mobile phases affords a series of
D Korakas et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 12(9), 1141-1145 (1994-09-01)
A series of biologically active peptides and their conjugates with lipidic amino acids were investigated by systematic change of the mobile phase composition using traditional octadecylsilica stationary phase and the newly developed Supelcosil LC-ABZ column. The mobile phases contained various
Murali Pendela et al.
Journal of separation science, 32(20), 3418-3424 (2009-09-19)
Streptomycin (SM) is composed of streptidine, streptose and N-methyl glucosamine sugar moieties. For the determination of SM and its related substances, an ion-pair LC-UV detection method using a Supelcosil LC-ABZ column was developed previously. While analyzing commercial samples, several unknown
Q C Li et al.
Journal of chromatographic science, 38(6), 246-254 (2000-07-13)
Nevirapine (Viramune), a dipyridiodiazepinone, is a potent and highly specific nonnucleoside inhibitor of HIV-1 reverse transcriptase. This paper describes the validation of a specific, sensitive, and stability-indicating high-performance liquid chromatography method for the assay and determination of related organic impurities