58355-U
SUPELCOSIL™ LC-18-DB (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Synonyme(s) :
High Purity C18 HPLC Column
About This Item
Produits recommandés
product name
Colonne HPLC SUPELCOSIL™ LC-18-DB, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
Matériaux
stainless steel column
Niveau de qualité
Agence
suitable for USP L1
Gamme de produits
SUPELCOSIL™
Caractéristiques
endcapped
Fabricant/nom de marque
SUPELCOSIL™
Conditionnement
1 ea of
Ampleur du marquage
11.0% Carbon loading
Paramètres
0-70 °C temperature
400 bar pressure (5801 psi)
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
25 cm × 4.6 mm
Superficie
170 m2/g
Couverture de surface
surface coverage 3.1 μmol/m2
Matrice
silica gel, spherical particle platform
fully porous particle
Groupe de la matrice active
C18 (octadecyl) phase
Taille des particules
5 μm
Dimension de pores
120 Å
pH de fonctionnement
2-7.5
Application(s)
food and beverages
Compatibilité
for use with PTC-AA
Technique de séparation
reversed phase
Catégories apparentées
Description générale
Application
- OPTIMIZATION AND VALIDATION OF HPLC METHOD FOR TETRAMETHRIN DETERMINATION IN HUMAN SHAMPOO FORMULATION.: This study discusses the optimization and validation of a high-performance liquid chromatography (HPLC) method using SUPELCOSIL™ LC-18-DB HPLC Column for the analysis of tetramethrin in shampoo formulations (Zeric Stosic et al., 2016).
- Mass spectrometric characterization and HPLC determination of the main urinary metabolites of nimesulide in man.: Details a robust approach for identifying and quantifying nimesulide metabolites via HPLC, underscoring the column′s applicability in complex biological matrices (Carini et al., 1998).
Informations légales
Application
Colonne de garde
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Protocoles
Amino Acid Analysis is the suitable tool for precise determination of protein quantities but also provides detailed information regarding the relative amino.
Chromatograms
application for SPE, application for HPLCNotre équipe de scientifiques dispose d'une expérience dans tous les secteurs de la recherche, notamment en sciences de la vie, science des matériaux, synthèse chimique, chromatographie, analyse et dans de nombreux autres domaines..
Contacter notre Service technique