Principaux documents
59140-U
Supelco
SUPELCOSIL LC-ABZ (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Synonyme(s) :
Colonne HPLC Zone amino-benzène
1 EA
870,00 €
870,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
870,00 €
About This Item
Numéro CE :
Code UNSPSC :
41115700
eCl@ss :
32110501
Nomenclature NACRES :
SB.52
870,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Nom du produit
Colonne HPLC SUPELCOSIL LC-ABZ, 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
Matériaux
stainless steel column
Niveau de qualité
Agence
suitable for USP L60
Gamme de produits
SUPELCOSIL
Caractéristiques
endcapped
Fabricant/nom de marque
SUPELCOSIL
Conditionnement
1 ea of
Ampleur du marquage
12.0% carbon loading
Paramètres
≤70 °C temp. limit
400 bar pressure (5801 psi)
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
15 cm × 4.6 mm
Superficie
170 m2/g
Couverture de surface
surface coverage 3.4 μmol/m2
Matrice
silica gel, spherical particle platform
fully porous particle
Groupe de la matrice active
amide, alkyl phase
Taille des particules
5 μm
Dimension de pores
120 Å
Plage de pH
2-7.5
Application(s)
food and beverages
Technique de séparation
reversed phase
Description générale
La phase SUPELCOSIL LC-ABZ présente une technologie de désactivation unique qui fournit d′excellentes performances en phase inverse pour les composés basiques, ainsi que pour les composés acides, neutres polaires, et non polaires. Pour obtenir une belle forme de pic avec la phase LC-ABZ, il n′est généralement pas nécessaire de recourir aux techniques d′élimination des silanols telles que l′utilisation d′amines de compétition, l′utilisation d′une force ionique élevée ou l′ajustement du pH des phases mobiles à une valeur extrême.
Application
  • Validation of a high-performance liquid chromatography method for the assay of and determination of related organic impurities in nevirapine drug substance : cet article scientifique valide une méthode basée sur l'utilisation de la colonne HPLC SUPELCOSIL LC-ABZ pour évaluer la pureté et détecter les impuretés dans les médicaments contre le VIH, en soulignant la spécificité élevée et la grande reproductibilité de la colonne (Li et al., 2000).
  • A comparative study of the reversed-phase HPLC retention behaviour of S-adenosyl-L-methionine and its related metabolites on Hypersil ODS and Supelcosil LC-ABZ stationary phases : cette étude comparative donne un aperçu des comportements de rétention des composés bioactifs sur la colonne SUPELCOSIL LC-ABZ, démontrant sa polyvalence et ses performances robustes dans les séparations biochimiques complexes (Valkó et al., 1993).
Caractéristiques et avantages
• Pour acides, bases, zwitterions.
• Rétention polaire augmentée par rapport aux phases inverses standards.
• Sélectivité unique
• Désactivation des silanols.
• Forme du pic, efficacité et rétention sont comparables aux phases C8 des substances non polaires.
Produits recommandés
Découvrez LiChropur, la gamme de réactifs idéale pour vos analyses par HPLC ou LC-MS
Informations légales
SUPELCOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Application
Réf. du produit
Description
Tarif
Colonne de garde
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
J G Ufkes et al.
Pharmacy world & science : PWS, 20(2), 83-87 (1998-05-19)
To study the pharmacokinetics of dextromoramide in long-term opiate addicts on methadone maintenance therapy (MMT) a reverse-phase HPLC technique was developed to monitor dextromoramide and methadone concentrations in plasma simultaneously. After liquid-liquid extraction from plasma, dextromoramide and methadone were determined
Neil C Dias et al.
The Analyst, 128(5), 427-433 (2003-06-07)
The solvation parameter model is used to identify suitable chromatographic models for estimating the octanol-water partition coefficient for neutral compounds of varied structure by reversed-phase liquid chromatography. The stationary phase Supelcosil LC-ABZ with methanol-water mobile phases affords a series of
J A López et al.
Journal of chromatography. A, 870(1-2), 105-114 (2000-03-18)
A high-performance liquid chromatographic method with electrochemical detection has been developed for the determination of six 1,4-dihydropyridines: nifedipine, nimodipine, nisoldipine, nicardipine, felodipine and lacidipine. The chromatographic separation was performed using a Supelcosil LC-ABZ+Plus C18 column. A mobile phase of methanol-water
D Korakas et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 12(9), 1141-1145 (1994-09-01)
A series of biologically active peptides and their conjugates with lipidic amino acids were investigated by systematic change of the mobile phase composition using traditional octadecylsilica stationary phase and the newly developed Supelcosil LC-ABZ column. The mobile phases contained various
Q C Li et al.
Journal of chromatographic science, 38(6), 246-254 (2000-07-13)
Nevirapine (Viramune), a dipyridiodiazepinone, is a potent and highly specific nonnucleoside inhibitor of HIV-1 reverse transcriptase. This paper describes the validation of a specific, sensitive, and stability-indicating high-performance liquid chromatography method for the assay and determination of related organic impurities
Chromatograms
application for HPLC