Principaux documents
59142C40
Supelco
SUPELCOSIL LC-ABZ (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4 mm, HPLC Column
Synonyme(s) :
Analytical LC-ABZ Chromatography Column
1 EA
942,00 €
942,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
942,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
eCl@ss :
32110501
Nomenclature NACRES :
SB.52
942,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Nom du produit
Colonne HPLC SUPELCOSIL LC-ABZ, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4 mm
Matériaux
stainless steel column
Niveau de qualité
Agence
suitable for USP L60
Gamme de produits
SUPELCOSIL
Caractéristiques
endcapped
Fabricant/nom de marque
SUPELCOSIL
Conditionnement
1 ea of
Ampleur du marquage
12.0% carbon loading
Paramètres
≤70 °C temp. limit
400 bar pressure (5801 psi)
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
25 cm × 4 mm
Superficie
170 m2/g
Couverture de surface
surface coverage 3.4 μmol/m2
Matrice
silica gel, spherical particle platform
fully porous particle
Groupe de la matrice active
amide, alkyl phase
Taille des particules
5 μm
Dimension de pores
120 Å
Plage de pH
2-7.5
Application(s)
food and beverages
Technique de séparation
reversed phase
Description générale
La phase SUPELCOSIL LC-ABZ présente une technologie de désactivation unique qui fournit d′excellentes performances en phase inverse pour les composés basiques, ainsi que pour les composés acides, neutres polaires, et non polaires. Pour obtenir une belle forme de pic avec la phase LC-ABZ, il n′est généralement pas nécessaire de recourir aux techniques d′élimination des silanols telles que l′utilisation d′amines de compétition, l′utilisation d′une force ionique élevée ou l′ajustement du pH des phases mobiles à une valeur extrême.
Application
  • Determination of active substances in binary mixture antiparasitic veterinary formulations by HPLC: This study showcases the use of the SUPELCOSIL LC-ABZ HPLC column for the precise determination of active compounds in veterinary medicine. This application is crucial in ensuring the effectiveness and safety of veterinary drugs. The study highlights the column′s capability to handle complex mixtures in pharmaceutical formulations, demonstrating its effectiveness in both academic research settings and in quality control for pharmaceutical applications (Kulik et al., 2011).
Caractéristiques et avantages
• Pour acides, bases, zwitterions.
• Rétention polaire augmentée par rapport aux phases inverses standards.
• Sélectivité unique
• Désactivation des silanols.
• Forme du pic, efficacité et rétention sont comparables aux phases C8 des substances non polaires.
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
SUPELCOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Colonne de garde
J G Ufkes et al.
Pharmacy world & science : PWS, 20(2), 83-87 (1998-05-19)
To study the pharmacokinetics of dextromoramide in long-term opiate addicts on methadone maintenance therapy (MMT) a reverse-phase HPLC technique was developed to monitor dextromoramide and methadone concentrations in plasma simultaneously. After liquid-liquid extraction from plasma, dextromoramide and methadone were determined
Neil C Dias et al.
The Analyst, 128(5), 427-433 (2003-06-07)
The solvation parameter model is used to identify suitable chromatographic models for estimating the octanol-water partition coefficient for neutral compounds of varied structure by reversed-phase liquid chromatography. The stationary phase Supelcosil LC-ABZ with methanol-water mobile phases affords a series of
J A López et al.
Journal of chromatography. A, 870(1-2), 105-114 (2000-03-18)
A high-performance liquid chromatographic method with electrochemical detection has been developed for the determination of six 1,4-dihydropyridines: nifedipine, nimodipine, nisoldipine, nicardipine, felodipine and lacidipine. The chromatographic separation was performed using a Supelcosil LC-ABZ+Plus C18 column. A mobile phase of methanol-water
D Korakas et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 12(9), 1141-1145 (1994-09-01)
A series of biologically active peptides and their conjugates with lipidic amino acids were investigated by systematic change of the mobile phase composition using traditional octadecylsilica stationary phase and the newly developed Supelcosil LC-ABZ column. The mobile phases contained various
Murali Pendela et al.
Journal of separation science, 32(20), 3418-3424 (2009-09-19)
Streptomycin (SM) is composed of streptidine, streptose and N-methyl glucosamine sugar moieties. For the determination of SM and its related substances, an ion-pair LC-UV detection method using a Supelcosil LC-ABZ column was developed previously. While analyzing commercial samples, several unknown