54059-U
Tube de SPE Supelclean™ LC-NH2
bed wt. 500 mg, volume 6 mL, pk of 30
Synonyme(s) :
NH2 (amine) SPE cartidge, 6 mL
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
polypropylene hardware
Gamme de produits
Supelclean™
Composition
bed wt., 500 mg
Conditionnement
pk of 30
Ampleur du marquage
5% C loading
Technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
Superficie
475 m2/g
Volume
6 mL
Matrice
silica gel base material (irregularly shaped)
Groupe de la matrice active
amino bonding
Taille des particules
45 μm
Dimension de pores
0.8 cm3/g pore volume
60 Å pore size
pKa
9.8
Application(s)
food and beverages
Technique de séparation
normal phase
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>464.0 °F
Point d'éclair (°C)
> 240 °C
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)