Principaux documents
58699
Tuyau en PTFE
L × O.D. × I.D. 50 ft × 1/8 in. × 0.063 in.
1 EA
188,00 €
188,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
188,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
eCl@ss :
32119290
188,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Paramètres
500 psi max. pressure
L × D.E. × D.I.
50 ft × 1/8 in. × 0.063 in.
Description générale
Les tubes en Téflon TFE, économiques et flexibles, sont idéaux pour une utilisation sous une pression allant jusqu′à 500 psi (35 kg/cm²). Vous pouvez les utiliser avec des analyseurs automatiques, des systèmes de réaction post-colonne et des systèmes préparatifs, des dispositifs d′échantillonnage en ligne et lors de contrôle de composés physiologiques importants.
La température maximale recommandée pour l′emploi des tubes en Téflon TFE est de 200 °C, mais les risques de dégradation due à une brève exposition à des températures plus élevées sont très faibles.
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis