Principaux documents
Z609765
Bohlender PTFE tubing
I.D. × O.D. 2.0 mm × 4.0 mm, L 10 m
1 PKG
103,00 €
103,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 PKG
103,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41105108
Nomenclature NACRES :
NB.51
103,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Conditionnement
pkg of 10 m
Fabricant/nom de marque
Bohlender
Disponibilité
not available in USA and Canada
D.I. × D.E.
2.0 mm × 4.0 mm
Longueur
10 m
Taille de la paroi
1.0 mm
Informations légales
Bohlender is a trademark of Bohlender GmbH
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 2
1 of 2
Tuyau en PTFE L × O.D. × I.D. 10 ft × 1/16 in. × 0.031 in.
58700-U
Tuyau en PTFE
Tuyau en PTFE L × O.D. × I.D. 50 ft × 1/8 in. × 0.063 in.
58699
Tuyau en PTFE