Principaux documents
Z609781
Bohlender PTFE tubing
I.D. × O.D. 4.35 mm × 6.35 mm, L 10 m
1 PKG
106,00 €
106,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 PKG
106,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41105108
Nomenclature NACRES :
NB.35
106,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Conditionnement
pkg of 10 m
Fabricant/nom de marque
Bohlender
Disponibilité
not available in USA and Canada
D.I. × D.E.
4.35 mm × 6.35 mm
Longueur
10 m
Taille de la paroi
1.0 mm
Informations légales
Bohlender is a trademark of Bohlender GmbH