Principaux documents
Z609757
Bohlender PTFE tubing
I.D. × O.D. 1.58 mm × 3.18 mm, L 10 m
1 PKG
72,60 €
72,60 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 PKG
72,60 €
About This Item
Code UNSPSC :
41105108
Nomenclature NACRES :
NB.35
72,60 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Conditionnement
pkg of 10 m
Fabricant/nom de marque
Bohlender
Disponibilité
not available in USA and Canada
D.I. × D.E.
1.58 mm × 3.18 mm
Longueur
10 m
Taille de la paroi
0.8 mm
Informations légales
Bohlender is a trademark of Bohlender GmbH
Questions
  1. 최고 사용가능온도는 어떻게 되는지? 130도에서 견디는지?
    1 answer
    1. This PTFE tubing has a temperature resistance from -200°C to +260°C.