59516
SUPELCOSIL™ LC-NH₂ NP (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 2 cm × 4 mm Supelguard Guard Cartridge pkg of 2 ea, Guard Cartridge holder required for use
About This Item
Produits recommandés
product name
Cartouche Supelguard SUPELCOSIL™ LC-MH2-NP, 5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 4 mm
Agence
suitable for USP L8
Conditionnement
pkg of 2 ea
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
2 cm × 4 mm
Groupe de la matrice active
amino phase
Taille des particules
5 μm
Application(s)
food and beverages
Technique de séparation
normal phase
Informations légales
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)