Principaux documents
58711
Raccord pour tube, Cheminert®
1/4-28 male UNF for 1/8 in. O.D. tubing 3 mm (includes washer), (natural color)
10 EA
19,70 €
19,70 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 EA
19,70 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121815
19,70 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Matériaux
(natural color)
natural polypropylene nut
stainless steel washer
Conditionnement
pkg of 10 ea
Raccords
1/4-28 male UNF for 1/8 in. O.D. tubing 3 mm (includes washer)
Compatibilité
for use with 1/8 in. (3mm) O.D. tubing
for use with flanged tubing
Description générale
Raccords et rondelles fournis.
  • Chimiquement inerte
  • Volume mort nul, passage interne étroit
  • Autoclavable
  • Pression autorisée 500 psi (35 kg/cm2)
Informations légales
Cheminert is a registered trademark of Valco Instruments Co. Inc.
Valco is a registered trademark of Valco Instruments Co. Inc.