57096
Clips en C pourVisidry, PK 2
pk of 2
About This Item
Code UNSPSC :
12000000
Produits recommandés
Conditionnement
pk of 2
Technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
Application(s)
food and beverages
Compatibilité
for use with Supelco Visidry Drying Attachment