Principaux documents
57088
Supelco
Tube SPE Supelclean ENVI-Carb
Supelclean™ ENVI-Carb™ SPE Tube
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
bed wt. 250 mg, volume 3 mL, pk of 54
54 EA
242,00 €
242,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander un échantillon
Changer de vue
54 EA
242,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41115712
242,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander un échantillon
Matériaux
polypropylene tube
Niveau de qualité
Gamme de produits
Supelclean
Composition
bed wt., 250 mg
Conditionnement
pk of 54
Technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
Superficie
100 m2/g
Volume
3 mL
Groupe de la matrice active
carbon phase
Taille des particules
120-400 mesh
Application(s)
food and beverages
Technique de séparation
reversed phase
Description générale
Carbone graphite non poreux
Mécanisme de rétention: phase inverse
Compatibilité avec les matrices: solutions aqueuses (potable, souterraine ou usée)
• Affinité extrême pour les composés organiques polaires et non polaires des matrices aussi bien polaires que non polaires lors d•une utilisation en conditions de phase inverse
• Surface carbonée formée de structures hexagonales interconnectées et formant des couches
• La nature non poreuse du carbone permet des opérations rapides, l•adsorption ne nécessitant pas une diffusion à l•intérieur des pores du support
• Des laboratoires indépendants ont trouvé l•ENVI-Carb extrêmement utile pour une préparation d•échantillon rapide d•environ 200 pesticides provenant de diverses matrices telles les eaux souterraines, les fruits et les végétaux
Un appareil d'extraction en phase solide (SPE) fonctionne avec des fioles ou des tubes en verre pour le recueil et la concentration des échantillons. Certains sorbants ont besoin d'un volume de désorption supérieur à celui des petites cartouches SPE ; des tubes SPE sont alors utilisés.[1]
Application
Le tube SPE Supelclean ENVI-Carb a été utilisé pour séparer la partie glycane de glycosphingolipides dans du céramide, du sel et des détergents.[2] Il a également été utilisé pour extraire des uridine diphosphate (UDP)-sucres d'extraits végétaux afin de réduire la complexité des échantillons.[3]
Informations légales
ENVI-Carb is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Robert Behmüller et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 406(13), 3229-3237 (2014-03-19)
An analytical workflow was developed for the absolute quantification of uridine diphosphate (UDP)-sugars in plant material in order to compare their metabolism both in wild-type Arabidopsis thaliana and mutated plants (ugd2,3) possessing genetic alterations within the UDP-glucose dehydrogenase genes involved
Yao-Yun Fan et al.
The Journal of biological chemistry, 283(24), 16455-16468 (2008-04-17)
Mammalian glycan chain elongation is mostly based on extending the type 2 chain, Galbeta1-4GlcNAc, whereas the corresponding type 1 chain, Galbeta1-3GlcNAc, is not normally extended. In a broader context of developing high sensitivity mass spectrometry methodologies for glycomic identification of
Nigel J.K. Simpson
Solid-Phase Extraction: Principles, Techniques, and Applications, 445-445 (2010)
Articles
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.
Contenu apparenté
Solid phase extraction purifies samples for chromatographic analysis, improving data quality and protecting analytical columns.
L'extraction en phase solide permet de purifier les échantillons en vue d'une analyse chromatographique, ce qui améliore la qualité des données et protège les colonnes analytiques.
Chromatograms
application for SPE, application for HPLC
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. Can this be used for the detection of polyaromatic hydrocarbon, phthalates, and pfas in human blood samples.
    1 answer
    1. SPE tubes have been used in blood sample preparation for subsequent analysis of various organic impurities. Please contact technical service at your location for more in-depth assistance with your specific application.
      Helpful?
  4. How many SPE tubes will be in a pack
    1 answer
    1. As listed on product detail page, it is a package of 54.
      Helpful?
Reviews
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Active Filters
  1. 1 Ratings-Only Review