Documents
57124
Supelco
VisidryDrying Attachment
for use with Visiprep 24-port model
About This Item
Code UNSPSC :
12000000
Agence
suitable for DIN 38407-42
suitable for EPA 1633
suitable for EPA 533
suitable for EPA 537.1
suitable for EPA OTM-45
suitable for GB 31604.35-2016
suitable for ISO 21675 2019
suitable for ISO 25101
suitable for ISO/CEN 15968-2010
Conformité réglementaire
suitable for FDA C-010.02
Technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
Application(s)
food and beverages
Compatibilité
for use with Visiprep 24-port model
Description générale
Le système de séchage Visidry a été conçu pour notre module d′extraction sous vide Visiprep (réf. 57100-U, il peut également être employé avec notre module économique Preppy). Le système Visidry s′installe en quelques minutes, sèche jusqu′à 12 ou 24 tubes à la fois, et peut de plus être employé avec n′importe quel gaz inerte. Il peut également être utilisé afin d′évaporer et de concentrer des échantillons venant d′être récupérés. Le débit de gaz peut être réglé indépendamment pour chaque voie.
Note: Le système de séchage Visidry ne peut pas être employé pour le séchage des cartouches SPE de 12, 20 ou 60ml.
Informations légales
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Service Clients
Déjà en possession de ce produit ?
Contenu apparenté
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.
Les FAS, ou "substances chimiques éternelles", persistent dans l'environnement et présentent des risques pour la santé humaine. Découvrez nos outils de surveillance environnementale pour la quantification des PFAS, qui peuvent aider les chercheurs, les organismes de réglementation et les laboratoires à tester les PFAS.