Principaux documents
57144-U
Supelco
Tube SPE Supelclean à charbon de noix de coco
bed wt. 2 g, volume 6 mL, pk of 30
Synonyme(s) :
Cartouche SPE en carbone, 6 ml
30 EA
258,00 €
258,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander un échantillon
Changer de vue
30 EA
258,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41115712
Nomenclature NACRES :
NB.21
258,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander un échantillon
Matériaux
polypropylene tube
Niveau de qualité
Gamme de produits
Supelclean
Composition
bed wt., 2 g
Conditionnement
pk of 30
Technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
Volume
6 mL
Groupe de la matrice active
charcoal bonding
Application(s)
food and beverages
Description générale
Mécanisme de rétention : Phase inversée
Compatibilité de la matrice d'échantillon : Solutions aqueuses (eau potable, eaux souterraines, eaux usées)
  • Taille de particules : pores de 80/120
  • Produit spécialement conçu pour la méthode 521 de l'EPA (agence de protection de l'environnement des États-Unis) : dosage des nitrosamines dans l'eau potable par extraction en phase solide et chromatographie en phase gazeuse sur colonne capillaire, avec injection d'un grand volume d'échantillon, couplée à une spectrométrie de masse en tandem (MS/MS) en mode ionisation chimique.
Informations légales
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Questions
  1. Does the QA recovery test method adhere to EPA method 521?
    1 answer
    1. The SPE testing method for NDMA and NDBA recovery resembles the EPA 521 method, but it uses FID instead of MSMS detection