Documents
10357
Supelco
Amberlite XAD®-2
pkg of 500 g
About This Item
Numéro CAS:
Code UNSPSC :
23151817
Forme
beads (small)
Conditionnement
pkg of 500 g
Disponibilité
not available in (Currently experiencing backorder delays due to raw material supply disruption)
Technique(s)
HPLC: suitable
LPLC: suitable
Superficie
~300 m2/g
Matrice
styrene-divinylbenzene (macroreticular)
Groupe de la matrice active
polymer
Taille des particules
20-60 mesh
Dimension de pores
~0.65 mL/g pore volume
90 Å mean pore size
Densité
1.02 g/mL at 25 °C (true wet)(lit.)
1.08 g/mL at 25 °C (skeletal)(lit.)
Technique de séparation
reversed phase
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C24H27NO5/c1-24(2,3)30-22(27)13-12-16(14-26)25-23(28)29-15-21-19-10-6-4-8-17(19)18-9-5-7-11-20(18)21/h4-11,14,16,21H,12-13,15H2,1-3H3,(H,25,28)/t16-/m0/s1
Clé InChI
BCIPGSZQUDLGSY-INIZCTEOSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Amberlite XAD-2, un copolymère hydrophobe de résine de styrène-divinylbenzène, nécessite un procédé de purification plus long et est utilisé comme sorbant. La résine Amberlite XAD-2 est capable de sorber les composés organiques via des interactions physiques de faible énergie, selon l′aromaticité et la taille des groupes hydrophobes.
Résine macroréticulaire non ionique qui adsorbe et relargue les espèces ioniques via des interactions hydrophobes et polaires ; généralement utilisée en conditions isocratiques.
Spécifications :
Application
La résine Amberlite XAD®-2 a été utilisée :
  • Comme adsorbant dans l′extraction de composés organochlorés par la méthode d′extraction de Soxhlet.
  • Comme adsorbant dans l′extraction d′échantillons de miel par chromatographie sur colonne en vue d′une analyse HPLC.
  • En chromatographie d'adsorption.
Résine polyaromatique adsorbante pour composés hydrophobes d′un poids moléculaire jusqu′à 20 000 : extraction de composés organiques, phénols, récupération d′antibiotiques, tensioactifs, constituants d′arômes. Peut servir de support pour l′extraction de catalyseurs ou de métaux. Pour les versions nettoyées de qualité US EPA, voir Supelpak-2 et Supelpak-2B.
Informations légales
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
XAD is a registered trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Déjà en possession de ce produit ?
Trapping efficiency of polyurethane foam and Amberlite XAD-2 for various organochlorine compounds
Nerin, C., et al.
Fresenius Journal of Analytical Chemistry, 352, 609-611 (1995)
I Martos et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 48(5), 1498-1502 (2000-05-23)
European Eucalyptus honeys showed a common and characteristic HPLC profile in which the flavonoids myricetin (3,5,7,3',4', 5'-hexahydroxyflavone), tricetin (5,7,3',4',5'-pentahydroxyflavone), quercetin (3,5,7,3',4'-pentahydroxyflavone), luteolin (5,7,3', 4'-tetrahydroxyflavone), and kaempferol (3,5,7, 4'-tetrahydroxyflavone) were identified. Their contents, and relative amounts, in the analyzed honey samples
M Tamura et al.
The Journal of biological chemistry, 260(17), 9672-9677 (1985-08-15)
Na+,K+-ATPase inhibitors have been found to exist in acutely saline-infused hog plasma, which also inhibit the specific binding of ouabain to Na+,K+-ATPase and the binding of digoxin to specific anti-digoxin antibody. Two of these inhibitors were purified by a combination
Tim J Causon et al.
Journal of chromatography. A, 1217(21), 3519-3524 (2010-04-21)
Alternative approaches to conventional acetonitrile gradient methods for reversed-phase liquid chromatographic analysis of intact proteins have been investigated using commercial poly(styrene-co-divinylbenzene) monolithic columns (Dionex ProSwift RP-2H and RP-4H). Alternative solvents to acetonitrile (2-propanol and methanol) coupled with elevated temperatures demonstrated
Mario Vincenzo Russo et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 404(5), 1517-1527 (2012-07-05)
This paper shows an analytical methodology based on solid-phase extraction by XAD-2 adsorbent and gas chromatography (GC) coupled with nitrogen-phosphorus (NPD) and ion-trap mass spectrometry detectors (ITMS) in negative chemical ionization (NCI) mode analyses for investigating organophosphorus pesticides (OPs) at
Contenu apparenté
La chromatographie liquide basse pression (LPLC) est une technique chromatographique dans laquelle une pompe applique une faible pression pour pousser une phase mobile dans une colonne contenant une phase stationnaire.
Low pressure liquid chromatography (LPLC) operates at low pressures, using a pump to drive the mobile phase onto the column.
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.
Les FAS, ou "substances chimiques éternelles", persistent dans l'environnement et présentent des risques pour la santé humaine. Découvrez nos outils de surveillance environnementale pour la quantification des PFAS, qui peuvent aider les chercheurs, les organismes de réglementation et les laboratoires à tester les PFAS.