Principaux documents
20926
Vanne deux voies à corps en PTFE
for use with Hamilton PTFE Luer Lock (TLL) and other Luer lock syringes.
1 EA
108,00 €
108,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
108,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
108,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Matériaux
PTFE valve body
Caractéristiques
positions 2
Compatibilité
for use with Hamilton PTFE Luer Lock (TLL) and other Luer lock syringes.
Description générale
Cette vanne miniature Hamilton à deux voies présente la souplesse, l′inertie et la taille réduite nécessaires pour collecter, transporter ou stocker des échantillons gazeux dans la seringue employée pour l′échantillonnage.
Le fluide est uniquement en contact avec des parois en PTFE pour garantir une inertie totale. Peut être autoclavée pour des applications stériles. Pression max. 100 psi. S′adapte sur les seringues Hamilton PTFE Luer lock (TLL) et les autres seringues Luer lock.
Application
PTFE body two-way valve has been used in instrumental analysis of Cloud-point polyethylene glycol for imaging of immobilised single molecules using total-internal-reflection microscopy.[1]
Les clients ont également consulté
Cloud-point PEG Glass Surfaces for Imaging of Immobilized Single Molecules by Total-internal-reflection Microscopy
Zhang, Zhengjian, et al.
Bio-protocol, 6, 2331-8325 (2016)