Principaux documents
Z506575
Perfektum® one-way high pressure stopcock
male Luer lock to threaded female Luer lock
1 EA
218,00 €
218,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
218,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41122000
Nomenclature NACRES :
NB.03
218,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Fabricant/nom de marque
Cadence Science 6021HP
Description générale
Chrome-plated brass body. High pressure rating up to 290psi.
Informations légales
Perfektum is a registered trademark of Cadence Science