47865-U
Nicotinamide (Niacinamide)
analytical standard
Synonyme(s) :
Nicotinamide, Acide nicotinique amide, Acide pyridine-3-carboxylique amide, Vitamine PP, Vitamine B3
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Caractéristiques
standard type water soluble vitamin
Conditionnement
ampule of 1000 mg
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Pf
128-131 °C (lit.)
Application(s)
clinical testing
Format
neat
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
NC(=O)c1cccnc1
InChI
1S/C6H6N2O/c7-6(9)5-2-1-3-8-4-5/h1-4H,(H2,7,9)
Clé InChI
DFPAKSUCGFBDDF-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... PARP1(142) , SIRT2(22933)
Catégories apparentées
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Produits recommandés
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
302.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
150 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Learn to separate and quantify B vitamins and preservatives in capsules with HPLC-UV and Purospher® STAR RP-8 column. Validated for precision.