N5535
Nicotinamide
meets USP testing specifications
Synonyme(s) :
Acide nicotinique amide, Acide pyridine-3-carboxylique amide, Vitamine PP, Vitamine B3
68,60 €
About This Item
68,60 €
Produits recommandés
Source biologique
synthetic (organic)
Niveau de qualité
Agence
USP/NF
meets USP testing specifications
Essai
98.5-101.5% dry basis
Forme
crystals
Couleur
white
Pf
128-131 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Chaîne SMILES
NC(=O)c1cccnc1
InChI
1S/C6H6N2O/c7-6(9)5-2-1-3-8-4-5/h1-4H,(H2,7,9)
Clé InChI
DFPAKSUCGFBDDF-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... PARP1(142) , SIRT2(22933)
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
302.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
150 °C - closed cup