Principaux documents
V-016
Supelco
Nicotinamide (vitamine B3) solution
1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Synonyme(s) :
Nicotinamide, Acide nicotinique amide, Acide pyridine-3-carboxylique amide, Vitamine PP, Vitamine B3
1 ML
73,50 €
73,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 ML
73,50 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H6N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
122.12
Beilstein:
383619
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
73,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Forme
liquid
Caractéristiques
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Conditionnement
ampule of 1 mL
Fabricant/nom de marque
Cerilliant®
Concentration
1.0 mg/mL in methanol
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Pf
128-131 °C (lit.)
Application(s)
clinical testing
clinical testing
Format
single component solution
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
NC(=O)c1cccnc1
InChI
1S/C6H6N2O/c7-6(9)5-2-1-3-8-4-5/h1-4H,(H2,7,9)
Clé InChI
DFPAKSUCGFBDDF-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Nicotinamide is also known as niacinamide or nicotinic acid amide. It is the water-soluble form of Vitamin B3 found in plant and animal foods and mostly used as a dietary supplement.
Application
This certified solution standard is suitable for a variety of testing applications including quality control testing by HPLC for pharmaceutical preparations or dietary supplements.
Nicotinamide may be used as an analytical reference standard for the determination of the analyte in energy drinks by planar chromatography-multiple detection with confirmation by electrospray ionization mass spectrometry[1] and in pharmaceutical formulations, by UV-visible spectrophotometry and multivariate analysis.[2]
Actions biochimiques/physiologiques
Nicotinamide is an amide derivative of vitamin B3 and a PARP inhibitor
Informations légales
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
49.5 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
9.7 °C - closed cup
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Les clients ont également consulté
Simultaneous determination of riboflavin, pyridoxine, nicotinamide, caffeine and taurine in energy drinks by planar chromatography-multiple detection with confirmation by electrospray ionization mass spectrometry
Aranda M and Morlock G
Journal of Chromatography A, 1131(1-2), 253-260 (2006)
Simultaneous determination and classification of riboflavin, thiamine, nicotinamide and pyridoxine in pharmaceutical formulations, by UV-visible spectrophotometry and multivariate analysis
Lopez-de-Alba LP, et al.
Journal of the Brazilian Chemical Society, 17(4), 715-722 (2006)
Takeshi Ueda et al.
Japanese journal of clinical oncology, 43(6), 616-628 (2013-05-01)
Axitinib is a potent and selective second-generation inhibitor of vascular endothelial growth factor receptors 1, 2 and 3. The efficacy and safety of axitinib in Japanese patients with metastatic renal cell carcinoma were evaluated. A subgroup analysis was conducted in
Ning Jia et al.
Anticancer research, 33(6), 2797-2800 (2013-06-12)
Post-transplant hepatocellular carcinoma recurrence has been reported to be between 15-18% and is higher among patients with high-risk features (bilobar tumor, macrovascular invasion, or multifocality). There are no known treatments which reduce risk of recurrence post-transplant. Sorafenib is currently approved
Robert J Motzer et al.
The Lancet. Oncology, 14(6), 552-562 (2013-04-20)
In a phase 3 trial comparing the efficacy and safety of axitinib versus sorafenib as second-line treatment for metastatic renal cell carcinoma, patients given axitinib had a longer progression-free survival (PFS). Here, we report overall survival and updated efficacy, quality