Documents
5.00299
SAFC
Nicotinamide
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, JP, USP, FCC
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
Nicotinamide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H6N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
122.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352111
Numéro de classement CE :
202-713-4
Agence
BP
JP
Ph. Eur.
USP
Niveau de qualité
Conformité réglementaire
FCC
Description
EMPROVE® ESSENTIAL Ph Eur,BP,USP,JP,FCC
Gamme de produits
EMPROVE® ESSENTIAL
Forme
solid
Température d'inflammation spontanée
480 °C
Puissance
3530-3540 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Technique(s)
API processing | cocrystal formation: suitable
pH
6.0-7.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Point d'ébullition
150-160 °C/0.0007 hPa
Pf
128-131 °C (sublimed)
Température de transition
flash point 182 °C
Densité
1.40 g/cm3 at 20 °C
Application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
Température de stockage
15-25°C
InChI
1S/C6H6N2O/c7-6(9)5-2-1-3-8-4-5/h1-4H,(H2,7,9)
Clé InChI
DFPAKSUCGFBDDF-UHFFFAOYSA-N
Description générale
En formulation, il n'est pas toujours facile de trouver le bon excipient qui réponde à la fois à vos besoins et aux exigences règlementaires. Grâce à notre savoir-faire, à nos connaissances des applications et à notre expertise règlementaire, nous sommes à vos côtés à chaque étape du développement, de la transposition d'échelle et de la production.
Dans le cadre de notre programme Emprove®, nos matières premières sont accompagnées d'une documentation complète qui permet d'assurer la conformité de votre produit pharmaceutique ou biopharmaceutique, la parfaite transparence de votre chaîne d'approvisionnement et l'atténuation des risques. Notre marque SAFC® pour la formulation et la production pharmaceutiques et biopharmaceutiques est une famille de produits de haute qualité qui satisfait aux procédures de contrôle qualité les plus strictes et qui est produite selon les bonnes pratiques de fabrication en vigueur.
Application
Le nicotinamide est un ingrédient courant dans les applications pharmaceutiques et agroalimentaires. Dans les préparations pharmaceutiques, le nicotinamide est utilisé pour un large éventail de formes galéniques.
Informations légales
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
302.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
150 °C - closed cup