240494
Phosphate de tributyle
≥99%
Synonyme(s) :
TBP, TBPA
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
9.2 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
27 mmHg ( 178 °C)
7.3 mmHg ( 150 °C)
Essai
≥99%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
770 °F
Indice de réfraction
n20/D 1.424 (lit.)
pb
180-183 °C/22 mmHg (lit.)
Pf
−79 °C (lit.)
Solubilité
organic solvents: miscible
water: soluble (1mL in 165mL)
Densité
0.979 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
phosphate
Chaîne SMILES
CCCCOP(=O)(OCCCC)OCCCC
InChI
1S/C12H27O4P/c1-4-7-10-14-17(13,15-11-8-5-2)16-12-9-6-3/h4-12H2,1-3H3
Clé InChI
STCOOQWBFONSKY-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Tributyl phosphate (TBP) is an organophosphate compound widely used as an extraction solvent, flame retardant, and plasticizer.
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
293.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
145 °C - closed cup