Principaux documents
Z114219
Sigma-Aldrich
Hand-operated aluminum cap crimper
O.D. 8 mm
1 EA
485,00 €
485,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
485,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Nomenclature NACRES :
NB.11
485,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
D.E.
8 mm
Description générale
  • Used to attach aluminum seals to bottles and vials with a crimp/serum finish
  • Cushioned ergonomic handle reduces hand fatigue
  • Labeled for quick size identification
  • Polished crimping jaws provide consistent sealing
  • 2 year warranty
to attach aluminum seals to bottles and vials