Principaux documents
33111-U
Supelco
Flacons (vials), bouchon à sertir, flacon à sérum
volume 100 mL, clear glass bottle, O.D. × H 51.7 mm ( ) × 94.5 mm, pkg of 144 ea
Synonyme(s) :
Serum Bottle Crimp Vials
144 EA
322,00 €
322,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
144 EA
322,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Nomenclature NACRES :
NB.11
322,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Matériaux
clear glass bottle
Caractéristiques
autoclavable
closure type crimp top vial
Conditionnement
pkg of 144 ea
D.E. × H
51.7 mm ( ) × 94.5 mm
Volume
100 mL
Raccords
thread for 20 mm
Description générale
Ces flacons sont fabriqués à partir de verre clair, borosilicaté.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable