33281
Décapsuleur de flacon, type pince multiprise
for use with 11 mm crimp seals, pkg of 1 ea
Description
Decapper, pliers style
Conditionnement
pkg of 1 ea
Compatibilité
for use with 11 mm crimp seals
Catégories apparentées
Description générale
Vial Decapper, pliers-type is used for quick and easy removal of a 11 mm aluminum seal.
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)