Principaux documents
Z292168
Supelco
Décapsuleur
O.D. 20 mm
Synonyme(s) :
Vial Decapping Tool
1 EA
544,00 €
544,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
544,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Nomenclature NACRES :
NB.11
544,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
D.E.
20 mm
Application
Pour les flacons à bouchon aluminium