Principaux documents
27073-U
Supelco
Fioles, bouchon à vis, verre ambré (fiole seule)
volume 22 mL, amber glass vial, thread for 20-400, pkg of 100 ea
Synonyme(s) :
Amber Glass Storage Vials
100 EA
123,00 €
123,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 EA
123,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Nomenclature NACRES :
NB.11
123,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Matériaux
amber glass vial
Caractéristiques
closure type screw top vial
Conditionnement
pkg of 100 ea
D.E. × H × D.I.
23 mm × 85 mm × 18 mm
Volume
22 mL
Raccords
thread for 20-400
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable