Principaux documents
27160-U
Supelco
Flacons (vials), à bouchon à vis sans ouverture avec liner en aluminium, pré-assemblées, pack de 100
volume 15 mL, clear glass vial, O.D. × H 21 mm × 70 mm, thread for 18-400
Synonyme(s) :
BOÎTE DE 100 FLACONS TRANSPARENTS DE 15 ML, À VIS, BOUCHON PLEIN AVEC LINER EN ALU
100 EA
78,60 €
78,60 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 EA
78,60 €
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Nomenclature NACRES :
NB.11
78,60 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Matériaux
aluminum liner
black phenolic solid cap
clear glass vial
Caractéristiques
closure type black phenolic solid top cap
closure type screw top vial
Conditionnement
pkg of 100 ea
D.E. × H
21 mm × 70 mm
Volume
15 mL
Raccords
thread for 18-400
Description générale
Vials (volume 15 mL, clear glass, O.D. × H. 21 mm × 70 mm) are suitable basically to inject samples from an autosampler. Autosampler needle pierces through the cap during injection and withdraws the required aliquots of sample from the vials. The threads on the standard vials are 18-400. The phenolic cap is equipped with aluminum liner which can withstand the temperature up to 135° C and is not autoclavable.