Principaux documents
Z547786
Sigma-Aldrich
SafetyBarb® hose connector
straight
1 EA
16,70 €
16,70 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
16,70 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121815
Nomenclature NACRES :
NB.35
16,70 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Description générale
Consists of PBT cap, PP barbed connector 8.5 mm O.D., and silicone rubber seal. GL14 thread.
Informations légales
SafetyBarb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany