23402
Dioxyde de carbone (99.8 %)
cylinder of 14 L, analytical standard
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Essai
99.8%
Forme
gas
Conditionnement
cylinder of 14 L
Fabricant/nom de marque
Air Liquide America Specialty Gases LLC T105-14
Disponibilité
not available in EU
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Format
multi-component solution
Chaîne SMILES
O=C=O
InChI
1S/CO2/c2-1-3
Clé InChI
CURLTUGMZLYLDI-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Contenu : 14 litres
Pression : 240 psig
Raccord de sortie : CGA-160-1/8 pouce, NPT F
Poids : 680 g
Dimensions : 3 x 11" (7,5 x 27,5 cm)
Spécifications D.O.T. : 4B240
Application
Caractéristiques et avantages
- Carbon dioxide (99.8%) is a speciality pure gas suitable for GC calibration, testing of fixed and personal gas monitors, and testing of in situ industrial stack analyzers.
- A certificate of analysis is included.
- Packaged in lightweight, non-refillable, recyclable containers.
- Portable, convenient, and easy to use.
- Manufactured gravimetrically for maximum accuracy.
- NIST traceable.
Régulateur
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Press. Gas Liquefied gas
Code de la classe de stockage
2A - Gases
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable