699640
Carbon, mesoporous
less than 100 ppm Al, Ti, Fe, Ni, Cu, and Zn combined
Synonyme(s) :
Graphitized carbon black
About This Item
Produits recommandés
Qualité
battery grade
Niveau de qualité
Forme
powder
Poids mol.
Mw 12.011 g/mol
Composition
C
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Superficie
150-250 m2/g
Répartition Des Tailles De Particules
45 μm±5
Dimension de pores
0.5 cm3/g pore volume (typical)
pb
4827 °C
Pf
3654-3697 °C
Masse volumique apparente
1.686 g/cm3 (absolute, typical)
Application(s)
battery manufacturing
Autre catégorie plus écologique
Chaîne SMILES
[C]
InChI
1S/C
Clé InChI
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Mesoporous Materials include a range of high surface area porous silicates with applications in gas adsorption, drug delivery, diagnostics and catalysis.
Mesoporous materials self-assemble from sol-gel precursors and amphiphiles, forming versatile structures for various applications.
Silica's versatility spans various industries, including biomedical applications.