Principaux documents
Z512117
Sigma-Aldrich
Serrated natural rubber septa
red rubber, bottom O.D. 14.5 mm, fits neck I.D., 12.5 mm, ST/NS: 14/20
Synonyme(s) :
Natural Rubber Seal
1 PKG
134,00 €
134,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 PKG
134,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
eCl@ss :
32119211
Nomenclature NACRES :
NB.35
134,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
red rubber
Utilisation
ST/NS: 14/20
Caractéristiques
fits neck I.D. 12.5 mm
Conditionnement
package of 100
D.E. du fond
14.5 mm
Description générale
Closure has a turnover flange molded to grip outside of container neck, promoting a double seal in conjunction with annular serrations on a hollow plug. Annular serrations depress themselves against the inside wall of the bottle neck, making each serration a suction sealing point.
Note: For extra security when using large bore transfer needles, fasten septum to bottle or flask opening with a wrap-it tie. See ties and accessory tool listings on next page.