20074-U
VOST Stack Sampling Thermal Desorption Tube
O.D. x ID x L 3 mL, pkg of (kit includes 10 tubes, 10 tube adapters, 10 male luer ⅛\ fittings)
Synonyme(s) :
VOST 100 Tube
145,00 €
About This Item
145,00 €
Produits recommandés
Nom du produit
Tube d'échantillonnage des gaz de cheminées VOST, 35-60 mesh
Agence
EPA 30,31
Niveau de qualité
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Technique(s)
active air sampling: suitable
Taille des particules
35-60 mesh
Application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Autre catégorie plus écologique
Description générale
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Chromatograms
suitable for GC, application for air monitoringActive Filters