Principaux documents
11982
Supelco
Adsorbant polymère poreux Tenax®
matrix Tenax TA, 60-80 mesh, bottle of 10g
10 G
457,00 €
457,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 G
457,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
23201100
457,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Nom du produit
Adsorbant polymère poreux Tenax®, matrix Tenax TA, 60-80 mesh, bottle of 10 g
Agence
suitable for EPA 601
Forme
solid
Conditionnement
bottle of 10 g
Paramètres
350 °C temp. limit
Superficie
~35 m2/g
Matrice
Tenax TA
Taille des particules
60-80 mesh
Densité
~0.25 g/mL (free fall density)
Description générale
Tenax, polymère poreux à base d'oxyde de 2,6-diphényl-p-phénylène, est largement utilisé comme adsorbant dans les applications de purge et piégeage et le prélèvement d'échantillons d'air. Sa structure innovante présente de nouvelles caractéristiques d'adsorption/désorption très intéressantes par rapport aux autres polymères poreux.
Pour en savoir plus sur nos différents adsorbants, rendez-vous sur sigma-aldrich.com/adsorbents
Application
L'adsorbant polymère poreux Tenax® peut être utilisé pour l'échantillonnage par adsorption des éléments suivants :
  • Composés organiques volatils (COV) dans différents microenvironnements avant leur détermination par désorption thermique rapide et chromatographie en phase gazeuse/spectrométrie de masse (GC-MS)[1]
  • Hydrocarbures en C7 à C26 dans des échantillons d'air ambiant[2] et COV dans des échantillons d'air des locaux de travail[3] avant leur analyse par désorption thermique puis chromatographie en phase gazeuse.
Informations légales
Tenax is a registered trademark of Buchem B.V.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Static Headspace-Gas Chromatography: Theory and Practice .
Kolb B and Ettre LS.
Science, 6-7 (2006)
Fire Investigation.
Daeid NN, et al.
Science, 142-143 (2004)
Adsorbent materials commonly used in air analysis for adsorptive enrichment and thermal desorption of volatile organic compounds.
Dettmer K and Engewald W
Analytical and Bioanalytical Chemistry, 373(6), 490-500 (2002)
Handbook of Water Analysis.
Nollet LM and De Gelder LSP.
Technology & Engineering, 625-626 (2007)
Stability of workroom air volatile organic compounds on solid adsorbents for thermal desorption gas chromatography.
Volden J, et al.
Analytica Chimica Acta, 530(2), 263-271 (2005)
Contenu apparenté
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.
Questions
1–5 of 5 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  3. Can tenax be restored in laboratory oven at 40 *C temperature?
    1 answer
    1. The Tenax® Porous Polymer Adsorbent can be regenerated by hot-methanol extraction.
      Helpful?
  4. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  5. What solvents can be used for chemical desorption for Product No. 11982, Tenax TA 60-80 mesh?
    1 answer
    1. Common solvents like alcohols, ethers, hydrocarbons, and aqueous hydrochloric acid/sodium hydroxide can be used.  Don't use chlorinated hydrocarbons like dichloromethane, aromatics like xylene and carbon disulfide. All other solvents not mentioned can be used after checking solubility.