19422
Butan-1-ol
analytical standard
Synonyme(s) :
n-butanol, Alcool butylique
150,00 €
About This Item
150,00 €
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Densité de vapeur
2.55 (vs air)
Pression de vapeur
5 (4 mmHg) at 20 °C hPa
Essai
≥99.9% (GC)
Température d'inflammation spontanée
649 °F
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Limite d'explosivité
11.2 %
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Couleur
colorless
Indice de réfraction
n20/D 1.399 (lit.)
n20/D 1.399
pb
116-118 °C (lit.)
Pf
−90 °C (lit.)
Densité
0.81 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
neat
Chaîne SMILES
CCCCO
InChI
1S/C4H10O/c1-2-3-4-5/h5H,2-4H2,1H3
Clé InChI
LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Find all available reference materials for compounds listed in 10/2011 here
Application
Produits recommandés
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
95.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Point d'éclair (°C)
35 °C - Pensky-Martens closed cup