20832-U
ORBO™ 402, Tenax® TA spécialement traité (35/60), 100/50 mg
W,W,W separators, O.D. × L 8 mm × 100 mm, pkg of 50 ea
Synonyme(s) :
ORBO™ Tenax® TA
479,00 €
About This Item
479,00 €
Produits recommandés
Matériaux
W,W,W separators
Niveau de qualité
Agence
NIOSH 2507,2545,7905
OSHA 43
Gamme de produits
ORBO™
Composition
Bed A, 100 mg
Bed B, 50 mg
Conditionnement
pkg of 50 ea
Fabricant/nom de marque
ORBO™ 402
Technique(s)
active air sampling: suitable
D.E. × L
8 mm × 100 mm
Matrice
Tenax TA (specially treated)
Taille des particules
35-60 mesh
Application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Description générale
It is compatible with gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) equipment and is commonly used for breath analysis applications. [1]
Application
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable