20279
Supelpak™-2
matrix styrene-divinylbenzene, 20-60 mesh, jar of 100 g
Synonyme(s) :
XAD®-2
322,00 €
About This Item
322,00 €
Produits recommandés
Agence
ASTM® D6209
EPA 10,20,23,23A,TO-13A
Description
purified XAD-2
Forme
beads (small)
Conditionnement
jar of 100 g
Paramètres
200 °C max. temp.
Technique(s)
GC/MS: suitable
LPLC: suitable
Superficie
~300 m2/g
Matrice
styrene-divinylbenzene
Groupe de la matrice active
polymer
Taille des particules
20-60 mesh
Dimension de pores
~0.65 mL/g pore volume
90 Å mean pore size
Densité
1.02 g/mL at 25 °C (true wet)(lit.)
1.07 g/mL at 25 °C (skeletal)(lit.)
Application(s)
environmental
Technique de séparation
reversed phase
Catégories apparentées
Description générale
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Contenu apparenté
La chromatographie liquide basse pression (LPLC) utilise une pompe de faible pression pour pousser une phase mobile dans une colonne.
Low pressure liquid chromatography (LPLC) operates at low pressures, using a pump to drive the mobile phase onto the column.