3025-U
Amberlite™ XAD®-2
pkg of 25 kg
5 960,00 €
About This Item
5 960,00 €
Produits recommandés
Agence
suitable for ASTM® D4861
suitable for EPA Method 10A, Method 23 and OTM-45
Forme
solid
Conditionnement
pkg of 25 kg
Technique(s)
HPLC: suitable
LPLC: suitable
ion chromatography: suitable
Superficie
~300 m2/g
Matrice
styrene-divinylbenzene (macroreticular)
Groupe de la matrice active
polymer
Taille des particules
20-60 mesh
Dimension de pores
~0.65 mL/g pore volume
90 Å mean pore size
Densité
1.02 g/mL at 25 °C (true wet)(lit.)
1.08 g/mL at 25 °C (skeletal)(lit.)
Technique de séparation
reversed phase
Chaîne SMILES
N([C@@H](CCC(=O)OC(C)(C)C)C=O)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C24H27NO5/c1-24(2,3)30-22(27)13-12-16(14-26)25-23(28)29-15-21-19-10-6-4-8-17(19)18-9-5-7-11-20(18)21/h4-11,14,16,21H,12-13,15H2,1-3H3,(H,25,28)/t16-/m0/s1
Clé InChI
BCIPGSZQUDLGSY-INIZCTEOSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Spécifications :
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable